Magnetomrørere, Variomag Maxi Direct
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
50094713 50119115
442-3132EA 8100 DKK
442-3132 HPLT50119115
Magnetomrørere, Variomag Maxi Direct
Omrørere Magnetomrørere
Magnetomrører med forvalgte effektindstillinger, hvilket optimerer omrøringseffektiviteten for forskellige væskevolumener og minimerer varmeafgivelsen.
  • Kompakt, robust design
  • Slidfri og vedligeholdelsesfri (da enhederne ikke har nogen bevægelige dele, som fx motorer, remme eller mekaniske lejer)
  • Sikker lavspændingsdrift; automatisk opstart for mere sikker omrøreracceleration
  • Hukommelsesfunktionen lagrer de senest brugte indstillinger, selv hvis enheden er slukket i længere tid
  • Velegnet til meget viskøse medier
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse iflg. DIN EN 40050: IP 64