Magnetomrørere, multiposition, med fjernbetjening
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 27900 DKK
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Magnetomrørere, multiposition, med fjernbetjening
Omrørere Magnetomrørere med flere positioner
Kompakte magnetiske omrørere med VARIOMAG-drev, hermetisk forseglet i resistent kabinet af rustfrit stål (med undtagelse af MINI-enhederne, der er af plastmateriale). Derved bliver omrørerne ideelle til brug direkte i vandbade. MINI-omrørere er på grund af deres størrelse ideelle til integrering i analytiske instrumenter, kuvetteholdere eller fotometre. Disse plastenheder er dog ikke beregnet til direkte anvendelse i bade. Enhederne har op til 60 omrøringspositioner. TELEMODUL 20 C har fire styrkeindstillinger: 25%; 50%; 75% og 100% og kan lagre 3 programmer, TELEMODUL 40 C er udstyret med ti forskellige styrkeindstillinger fra 10% til 100% og et RS232 interface.
  • Fjernstyring ved hjælp af separat styreenhed
  • Kan anvendes ved -10 til +56 °C (100% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller kølerum* med TELEMODUL 40 C styreenhed
  • Nedsænkningsomrørere (med undtagelse af MINI) er ideelle til brug direkte i vandbade med op til 50 °C (Mikroenheder op til 95 °C)
  • Inkluderer TELEMODUL styreenhed, enten 7 W (standard), TELEMODUL 20 C eller TELEMODUL 40 C med 20 eller 40 W
  • Samtidig styring af flere enheder med synkroniseret hastighed og identiske driftsbetingelser kan opnås ved hjælp af en valgfri prøvedeler i bordmodel
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 68
Leveringsinformation: Leveres med styreenheder som vist.
Advarsel: *Micro 20 kan anvendes ved -10 til +120 °C (i tør luft)