VWR® VS-CV, Magnetomrørere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0550EA 4190 DKK
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetomrørere
Omrørere Magnetomrørere
Kompakte omrørere med en kemisk resistent keramisk top. Det forhøjede kontrolpanel minimerer kontakt med spild. Komplet med beslag til retortstang.
  • Kraftfuld motor
  • Stor magnetisk styrke forhindrer Magnetstaven i at koble fra
  • Mikroprocessorstyring sender feedback til motoren for at opretholde konstant hastighed
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21.