VWR® VHP-C, Varmeplader
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
453-0050EA 4180 DKK
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Varmeplader
Varmeapparater Varmeplader
Kompakte varmeplader med kemikalieresistent keramisk top. Det hævede styrepanel minimerer kontakten med spild og gør det muligt let at aflæse og justere temperaturen. Enhederne er udstyret med et digitalt fejlkodedisplay og en kontrollampe for varm top, for at advare brugeren om, at overfladen er varm.
  • VHP-C7 kan anvendes sammen med VT-5 kontakttermometer (442-0573) og muliggør derved præcis temperaturstyring
  • Fast sikkerhedskredsløb slår varmeelementet fra, hvis temperaturen kommer over 550 °C
  • Mikroprocessorstyring sender feedback til varmepladen for at