Elektronisk temperaturstyreenhed EKT Hei-Con:
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509-88100-00 509-88000-00
441-1320EA 6660 DKK
441-1320 441-1319
Elektronisk temperaturstyreenhed EKT Hei-Con:
Styreenheder Temperaturkontroller
Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core, and MR 3001 K and MR 3002 models. The temperature sensor is on a lead, avoiding damage to the controller from heat and vapours. Maximum button enables user to see the safety cut-off temperature at which the unit will disconnect.
  • Tydeligt digitalt display for nominel og faktisk temperatur
  • Trendsignal viser stigende medietemperatur
  • Viser hver temperatur mellem –50 og +300 °C
  • Fuzzy-logic betyder hurtig opvarmning uden overstyring af temperatur
  • Controlleren er kviksølvfri, har sensorkortslutning og brudbeskyttelse
Vælg mellem sensor af rustfrit stål (V2A) eller glas-belagt sensor til brug sammen med stærke syrer.
Beskyttelsesklasse (DIN 60529) IP 40
Certificeringer: Sikkerhed og styrekreds overholder DIN EN 12878 klasse 1 og 2
Bestillingsoplysninger: Leveres med 2 forskellige muffer til fastgørelse på stativstænger med 10 til 13 mm Ø. Bestil venligst stativstang og holder til temperatursensor separat.