Kombinerede centrifuger/vortex-mixere, PCV-2400 / PCV-6000
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 3780 DKK
444-0336 GRANPCV-6000
Kombinerede centrifuger/vortex-mixere, PCV-2400 / PCV-6000
Centrifuger Mikrocentrifuger
Combi-spin (PCV-2400) og Multi-spin (PCV-6000) giver en enkelt og effektiv måde at udføre en centrifuger-bland-centrifuger-sekvens i 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrorør og 0,2 ml strips. De kan også anvendes til uafhængig centrifugerings- og vortex-blandingsformål. Combi-spin og Multi-spin bidrager til prøveforberedelsesprocessen til mange procedurer inklusive PCR, gelelektroforese og enzymbegrænsninger.
Combi-spin™ sørger for blanding af et individuelt rør med centrifugering af flere rør.
- Kombineret centrifuge og vortex-mixer med fast hastighed
- Kontinuerlig drift eller kortvarig centrifugering
More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Model Combi-spin PCV-2400 Multi-spin PCV-6000
Environmentally Preferable
Maks. kapacitet 12×1,5/2,0 ml (centrifugation)
1×1,5/2,0 ml (vortex)
12×1,5/2,0 ml
Max. speed 2400 min⁻¹ 1000 - 6000 min⁻¹
Max. RCF 700 ×g 2350 ×g
Driftstemperatur 4...40 °C 4...40 °C
Strømforsyning 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,6 A 12 VAC, 1 A
Antal cyklusser - 1 - 999
W×D×H 225×180×115 mm 225×180×115 mm
Weight 2,1 kg 2,5 kg