Rysteapparat, Roto-Shake Genie®
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SI-1102 SI-1104 SI-1100 SI-1103
444-9150EA 13810 DKK
444-9150 444-9185 SCIISI-1100 444-0062
Rysteapparat, Roto-Shake Genie®
Rystere Roterende og vuggende rysteborde
Designet til at give roterende, vuggende og 3-D orbital rystning i én kompakt, holdbar enhed til fuldstændig og jævn iblødsætning af membranbaserede blot-analyser/vaske. Plads til op til to 153×153 mm plastikposer pr. side, en 305×305 mm skridsikker metalvippebakke til konventionelle vippe-/rystefunktioner eller op til fire metalclips pr. side for at rumme lignende eller forskellige rørstørrelser til forskellige blandinger bevægelser. Udvidelsessæt er tilgængelige for øget kapacitet og forskellige beholdere. Platformen er nem at rengøre eller dekontaminere.
  • Magnetisk platform og clips plade system - klip kan monteres og holde en række rør
  • Flere funktioner - rokkende, roterende og omskifter hurtigt ind i en 3-D orbitalryster med valgfri tilslutning
  • Der kan leveres holdere til store rør
  • Magnetstrimmel sikker forseglede poser til helt ensartet gennemvædning og vask
  • Kan bruges på 0 til 38 ° C (95% relativ fugtighed, ikke-kondenserende), i en inkubator eller kølerum
Bestillingsoplysninger: Leveres med non-slip-plade, 4 flade strips og en af de følgende clipse: for 12×10 - 13 mm Ø rør, 6×15-17 mm Ø rør og 3×28-30 mm Ø rør.