VWR®, Tilbehør tils analoge, digitale og pulserende Vortex-rystere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-7047EA 2800 DKK
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Tilbehør tils analoge, digitale og pulserende Vortex-rystere
Rystere Vortex Mixere
Rørholdersæt (444-7047) består af:
  • Indsatsholder
  • Rørholder til 10 rør med Ø 9 mm, 8 rør med Ø 13 mm
  • Rørholder til 8 rør med Ø 14 mm, 8 rør med Ø 19 mm
  • Rørholder til 8 rør med Ø 25/29 mm, 5 rør med Ø 20 mm
  • 2 rørophæng (fx Erlenmeyer)
  • Skumindsats uden huller
Indsatsholder + indsats til mikroplader (444-0210):
Sæt med 2 skumindsatse til mikroplader (444-0219) og 1 indsatsholder (444-7048)
Indsatsholder + indsats til mikrorør (444-0209):
Sæt med 2 skumindsatse til mikrorør (444-0218) og 1 indsatsholder (444-7048)
Single tube holder (444-0217):
Fits all vortex shakers and holds tubes 64 to 114 mm length, minimum Ø 19 mm. Hands-free mixing. Simple assembly, no tools required. Holds 15 or 50 ml centrifuge tubes.
Adaptere til ampulglas (444-0212 + 444-0213)
Klemmer til op til 4 hætteglas eller rør. 2 størrelser:
Til hætteglas/rør 15 - 17 mm Ø
Til hætteglas/rør 10 - 17 mm Ø
Advarsel: * Bemærk: Kan kun anvendes sammen med indsatsholder 444-7048
** Kan kun anvendes sammen med rørholder 444-0217