Vortex-miksere, MS 3
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3319000 3617000
444-2541EA 8020 DKK
444-2541 444-2544
Vortex-miksere, MS 3
Rystere Vortex Mixere
Kompakt universalryster, der er egnet til rystning af alle små rør og mikrotiterplader. Disse miksere har to driftstilstande.
  • Continuous or touch operation with standard attachment, in addition MS 3 digital offers timed mode
  • Attachment detection
  • MS 3 digital has a timer with countdown function, range 1 s to 999 min
Tilstand A (sikkerhedstilstand med detektion af holder) betyder, at den maksimale hastighed på 3000 min⁻¹ kun opnås ved brug af standardholderen ved manuel drift. Hvis der anvendes andre holdere, begrænses hastigheden til 1300 min⁻¹.
Tilstand B (uden detektion af holder) betyder, at en hastighed på 3000 min⁻¹ er mulig med alle holdertyper. Mikserne er stabile i alle hastighedsområder og har et robust, sprøjtestøbt zinkkabinet.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21.
Leveringsinformation: MS 3 basic er udstyret med standardholder til reagensglas eller små rør på op til 50 mm, universalholder til forskellige skumindsatse samt enhånds-indsats til brug sammen med universalholder. MS 3 digital er udstyret som ovenstående og har desuden holder til mikrotiterplade og indsats til reagensglas med 6 huller på Ø 12 mm.