Test tube shakers, Reax top and Reax control
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 3360 DKK
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Test tube shakers, Reax top and Reax control
Rystere Vortex Mixere
Nem at bruge vortex shakers, start vortex-handlingen ved blot at trykke ned på holderen eller platformen. Reax top har analog hastighedsindstillingsskive til trinløst variable hastigheder, Reax kontrol har elektronisk hastighedskontrol. Det tunge kabinet beskytter mod stænk, mens de runde fodknopper sikrer en sikker placering på bænken og forhindrer 'gang'.
  • Der kan vælges mellem kontinuerlig eller automatiske driftsformer
  • Analog indstillingsknap for trinløst regulerbar hastighed
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (85% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Bestillingsoplysninger: Leveres med plade til reagensglas med 20 mm diameter. Stor platform til kolber op til 50 ml fås separat (444-1398).