Analyse-Sigteapparater AS 200/AS 300
Leverandør: Retsch GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 33540 DKK
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Analyse-Sigteapparater AS 200/AS 300
Rystere Sigterystere
Retsch analytiske sigteapparater anvendes i forskning, udvikling, kvalitetskontrol af råmaterialer, mellemliggende og færdigvarer samt overvågning af produktionen.
  • Sigtepparat med 3D-effekt
  • For våd og tør sigtning
  • Kort sigtningstid
  • Støjsvage, vedligeholdelses-fri
AS 200 basis: basismodel til en favorabel pris.
AS 200 digit cA: kraftig komfortmodel med trykfølsomt tastatur, digitalt display og periodisk sigtning.
AS 200 control: som AS 200 digit, men med mikroprocessorstyring og valgfri indstilling af intervaller og digital vibrationsamplitude.More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Model AS 200 basic AS 300 control AS 200 digit cA AS 200 control
Environmentally Preferable
Måleområde 20 µm - 25 mm 20 µm - 40 mm 20 µm - 25 mm 20 µm - 25 mm
Maks. batch/indføringsmængde 3 kg 6 kg 3 kg 3 kg
Maks. fraktioner (afhænger af sigtestørrelse) 9/17 9/17 9/17 11/23
Maks. vægt på sigtestabel 4 kg 10 kg 4 kg 6 kg
Amplitudeindstilling Digital Digital Digital Digital
Amplitudeområde ~3 mm 0,2 - 2,2 mm 0,2 - 3 mm 0,2 - 3 mm
Acceleration - 1,0 - >10 ×g - 1,0 - 15 ×g
Visning af tid Digital Digital Digital Digital
Intervaldrift Yes Yes Yes
Programmer - Max. 99 - Max. 99
Med testcertifikat/kan kalibreres Yes Yes
Interface Yes Yes
Egnet sigte Ø 100/150/200/203 mm 100/150/200/203/305/315 mm 100/150/200/203 mm 100/150/200/203 mm
Sigtehøjde ±510 mm ±510 mm ±510 mm ±620 mm
B×D×H 417×384×212 mm 417×384×222 mm 417×384×212 mm 417×384×212 mm
Vægt 35 kg 42 kg 35 kg 35 kg