Rysteapparat til mikrotiterplader, Titramax-serien
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 9670 DKK
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Rysteapparat til mikrotiterplader, Titramax-serien
Rystere Mikropladerystere
Til kraftig blanding af mikrotiterplader. Rystelængde på 1,5 mm garanterer, at der ikke sker spild selv ved fulde kar. Rystning med 3 mm bane giver de bedste blanderesultater selv ved de mindste mængder. Rysterne er konstrueret til kontinuerlig drift og er forsynet med beskyttelse mod overophedning, samt en isoleret platform stort set uden opvarmning.
  • Modulsystem: Titramax 1000 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad hætte
  • Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Ideel til brug under