Inkubatorhætter, TH 15 og TH 30
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6161000 6162000
444-9391EA 33120 DKK
444-9391 444-9392
Inkubatorhætter, TH 15 og TH 30
Rystere Rysteinkubatorer
Inkubatorhætterne har vinduer på tre sider, og frontdøren åbner opad. De kan kombineres med Edmund Buhler-rystere for at maksimere brugen af den disponible plads, eller de kan fungerer som uafhængige enheder. TH 15 kan kombineres med KS 15- eller TiMix 5-rystere og rummer Erlenmeyer-kolber på 1 liter. TH 30 kan kombineres med SM 30-rystere, og har plads til Erlenmeyer-kolber på 2 liter.
  • Digital indstilling og visning af temperatur
  • TH 30 har standard- og UV-belysning (15 W)
  • Enhederne inkluderer en stikkontakt til brug i kombination med mindre rystere, når de anvendes som selvstændige inkubatorer
  • Rystningen stopper automatisk, når døren åbnes for at øge brugerens sikkerhed
EN 61010/VDE 800 del 1
Air circulation: 240 m³/h
Bestillingsoplysninger: Enhederne leveres uden tilbehør. Begge enheder kan leveres med et ekstra stort temperaturinterval fra RT +5 til 60 °C som et fabriksmonteret tilvalg. Kontakt os for flere detaljer.