Rysteinkubator, KS 4000 i control
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 63260 DKK
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Rysteinkubator, KS 4000 i control
Rystere Rysteinkubatorer
Letanvendelige inkubationsrysteapparater, som tillader automatisk drift i et temperaturstyret miljø. Enhederne har et stort LED-display med hastigheds- og tidsindstillinger samt integreret PID-temperaturkontrol, som muliggør brug af to PT 1000 temperatursensorer. Rysteapparaterne har elektronisk temperatur- og hastighedskontrol, en opsamlingsbakke med drænslange bag på rysteapparatet og betjeningsknapper med antimikrobiel belægning for reduktion af bakterier.
  • Digital indstilling og visning af hastighed, tid og temperatur, kontinuerlig eller timerreguleret drift fra 0 til 999 t
  • Samledåse i arbejdsområdet til tilslutning af yderligere en temperatursensor
  • Rystningen stopper automatisk for at øge brugerens sikkerhed, når døren åbnes eller enheden forstyrres
  • Valgfri indbygget køler, der kan tilsluttes til en ekstern køleenhed
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres ved hjælp af labworldsoft® softwaren (ekstratilbehør
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 30
Information om tilbehør: Rysteapparatet KS 4000 i control rummer maks. 50x25, 48x50, 25x100, 16x250 eller 12x500 ml kolber.
*Ekstern køleenhed skal bestilles separat
Bestillingsoplysninger: Leveres uden tilbehør, det ønskede tilbehør skal bestilles separat.