Rysteapparat til mikrotiterplader, TiMix 5
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6167000 6166000
444-9142EA 33420 DKK
444-9142 444-9143
Rysteapparat til mikrotiterplader, TiMix 5
Rystere Mikropladerystere
Højkapacitets mikropladeryster med orbital bevægelse i høj fart. TiMix 5 er en analog version, og TiMix 5 control har digitalt display og programmerbar styring. Kan også integreres i analytiske robotstyrede systemer.
  • Holds eight microplates in standard rack system/tray or up to 16 microplates with additional tray
  • Rack system allows up to 48 microplates to be shaken
  • Timer or continuous mode (TiMix 5), programmable or continuous mode (TiMix 5 control)
  • Electronic speed control
  • Can be used with incubator hood TH 15 (444-9391) at ambient +5 to 50 °C with