Vendeapparater, Reax 2
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 11120 DKK
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Vendeapparater, Reax 2
Rystere Vendeapparater
Rystermotor med endimensional hvirvelbevægelse, konstrueret for homogen blanding. Ideel til hæmatologi, medicinsk diagnostik, afprøvning af materiale og biokemi. Enhederne har analoge betjeningselementer for justering af hastighedsindstillingen.
  • Konstrueret for kontinuerlig brug
  • Letudskiftelig universaladapter betyder, at der kan anvendes forskellige opsatse
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Bestil nu
Specifikationer
Model Reax 2 Reax 2
Rystebevægelse Overhead Motor
Environmentally Preferable
Speed 20 - 100 min⁻¹ 20 - 100 min⁻¹
Max. load 1 kg 1 kg
Effekt, W 27 W 27 W
W×D×H 510×235×180 mm 510×235×180 mm
Weight 5,2 kg 5,2 kg