VWR®, Rocking Platform Shakers
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-0142EA 12690 DKK
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Rocking Platform Shakers
Rystere Roterende og vuggende rysteborde
Rysteapparat er udstyret med variabel hastighed og justerbar hældning, der giver optimal styring af blandingsforhold. En nænsom bølgebevægelse er ideel til blotting af membraner og geler. Rysterne opretholder konstant hastighed uanset belastning eller spændingssvingninger Holdbare rystere med valg mellem flere modeller med platforme i rustfrit stål og i en enkelt eller to etager.
  • Kontinuerlig drift eller timerdrift fra 1 til 120 min, slukker automatisk
  • Model med dobbelt platform øger kapaciteten for prøver, når pladsen på arbejdsbordet er begrænset
  • Kan anvendes ved 4 til 65 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker gummimåtte.