Rysteapparater, SM 30 B og SM 30 B control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6103000 6102000
444-9323EA 30560 DKK
444-9323 444-9322
Rysteapparater, SM 30 B og SM 30 B control
Rystere Reciprokke rystere
Rysteapparat til placering på bord, der er egnet til kontinuerlig drift og tåler belastninger på op til 30 kg. Universalbakken har maks. plads til 11×1000 ml eller 15×500 ml kolbeklemmer, Combifix racksystemet rummer 6×1000 ml eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. Kan rumme en række forskellige kar ved at vælge blandt rækken af valgfri holdere. 
  • SM 30 B har analog styring, og SM 30 B control har digital visning med en ny, programmerbar styreenhed med udvidet funktionalitet
  • Kontinuerlig drift eller programmerbar
  • Trinløs variabel hastighedsstyring
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (85% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
  • Kan anvendes i kombination med belyst inkubatorhætte TH 30 ved RT på +5 til 50 °C med en nøjagtighed på ±1 % af den indstillede værdi
Bestillingsoplysninger: Valgfrit: rystere med 46 mm bane. Universalbakke SM har plads til maks. 117x10, 64x25, 63x50, 49x100, 23x250, 15x500, 11x1000 eller 6x2000 ml kolber eller 5 reagensglasracks. Bakken har plads til 10x100, 6x250, 4x500, 4x1000 eller 2x2000 ml skilletragte.
Leveringsinformation: Leveres med rysteplade og gummimåtte, men uden universalbakke eller racksystem. Tilbehør skal bestilles separat.