Rysteapparat, KS 15 B og KS 15 B control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6173000 6172000
444-9220EA 19270 DKK
444-9220 444-9222
Rysteapparat, KS 15 B og KS 15 B control
Rystere Reciprokke rystere
Stempelrystere, som er egnet til kontinuerlig drift. Universalbakken har maks. plads til 5×1000 ml eller 9×500 ml kolbeklemmer, Combifix-racksystemet rummer 4×1000 ml eller 6×500 ml Erlenmeyer-kolber. Kan rumme en række forskellige kar ved at vælge blandt rækken af valgfri holdere.
  • KS 15 B har analog styring, og KS 15 B control har digital visning med en ny, programmerbar styreenhed med udvidet funktionalitet
  • Kontinuerlig drift eller timerfunktion fra 0-120 min (KS 15 B) og kontinuerlig drift eller programmerbar (KS 15 B control)
  • Trinløs variabel hastighedsstyring
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (85 % relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
  • Kan anvendes i kombination med inkubatorhætte TH 15 ved RT på +5 til 50 °C med en nøjagtighed på ±1% af den indstillede værdi
Bestillingsoplysninger: Supplied without universal tray or rack system, accessories must be ordered separately. Please see shaking incubator entries for TH 15 incubator hood or contact your local Avantor office for more information.
Advarsel: Universalbakke KS har plads til maks. 68x10, 34x25, 27x50, 24x100, 15x250, 9x500, 5x1000 eller 2x2000 ml kolber eller 4 reagensglasracks. Bakken har plads til 4x100, 3x250, 2x500, 1x1000 eller 1x2000 ml skilletragte.
** Tilbehør som rør, stativer og kolbe klemmer skal bestilles separat. Kontakt venligst Avantor for detaljer.