Vendeapparater, Reax 20 Range
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
541-20004-00 541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1304EA 30920 DKK
445-1304 445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Vendeapparater, Reax 20 Range
Rystere Vendeapparater
Overhead shaker with one dimensional swirling action, designed for homogeneous mixing, ideal for haematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry. Units have analogue control for adjusting speed setting.
  • Serien har forskellige modeller med plads til 4, 8 eller 12 flasker
  • Konstrueret til kontinuerlig brug
  • Flasker kan påsættes hurtigt og let
  • Kar op til 270 mm høje med maksimal Ø 136 mm kan fastgøres ved hjælp af den valgfri tilspændingsplade
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 40 °C (80% relativ