Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 2190 DKK
444-9114 444-9121 444-9122
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Universalbakke Mini har plads til maks 23×10, 15×25, 15×50, 15×100, 6×250, 4×500, 3×1000 eller 1×2000 ml kolber eller 1 reagensglasrack.
Universalbakke KM har plads til maks. 58×10, 29×25, 27×50, 24×100, 12×250, 8×500, 5×1000 eller 2×2000 ml kolber eller 3 reagensglasracks. Bakken har plads til 4×100, 3×250 ml skilletragte.