Rysteapparater med cirkulære bevægelser, KS 15 A og KS 15 A control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6171000 6170000
444-9213EA 18630 DKK
444-9213 444-9212
Rysteapparater med cirkulære bevægelser, KS 15 A og KS 15 A control
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Rysteapparater med cirkulære bevægelser, som er egnet til kontinuerlig drift. Universalbakken har maks. plads til 5×1000 ml eller 9×500 ml kolbeklemmer, Combifix-racksystemet rummer 4×1000 ml eller 6×500 ml Erlenmeyer-kolber. Kan rumme en række forskellige kar ved at vælge blandt rækken af valgfri holdere.
  • KS 15 A har analog styring, og KS 15 A control har digital visning med en ny, programmerbar styreenhed med udvidet funktionalitet
  • Kontinuerlig drift eller timerfunktion fra 0 - 120 min (KS 15 A) og kontinuerlig drift eller programmerbar (KS 15 A control)
  • Trinløs variabel hastighedsstyring
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (85% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
  • Kan anvendes i kombination med inkubatorhætte TH 15 (444-9391) ved RT på +5 til 50 °C med en nøjagtighed på ±1% af den indstillede værdi
Universalbakke KS har plads til maks. 68×10, 34×25, 27×50, 24×100, 15×250, 9×500, 5×1000 eller 2×2000 ml kolber eller 4 reagensglasracks. Bakken har plads til 4×100, 3×250, 2×500, 1×1000 eller 1×2000 ml skilletragte.
Bestillingsoplysninger: Supplied without universal tray or rack system, accessories must be ordered separately. Please see shaking incubators entries for TH 15 incubator hood or visit website for more information.
Advarsel: ** Accessory tube racks and flask clamps must be ordered separately. Please contact Avantor for details.