Rysteapparater med cirkulær bevægelse, SM 30 A og SM 30 A control, SM 30 C og SM 30 C control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 29950 DKK
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Rysteapparater med cirkulær bevægelse, SM 30 A og SM 30 A control, SM 30 C og SM 30 C control
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Rysteapparater med cirkulær bevægelse, bordmodeller, der er egnet til kontinuerlig drift og tåler belastninger på op til 30 kg. A-modellerne har kun cirkulær bevægelse, de alsidige C-modeller har en funktion til skift af bevægelsesmønster fra cirkulær til reciprok bevægelse uden brug af værktøj. Universalbakken har maks. plads til 11×1000 ml eller 15×500 ml kolbeklemmer, Combifix racksystemet rummer 6×1000 ml eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. Kan rumme en række forskellige kar ved at vælge blandt rækken af valgfri holdere.
  • C-modellernes bevægelse kan ændres fra cirkulær til reciprok
  • SM 30 har analog styring, og SM 30 control har digital visning med en ny, programmerbar styreenhed med udvidet funktionalitet
  • Kontinuerlig drift eller programmerbar
  • Trinløs hastighedsstyring, kan anvendes ved 5 til 50 °C (85 % relativ fugtighed) i en inkubator eller et kølerum
  • Kan anvendes i kombination med belyst inkubatorhætte TH 30 ved RT på +5 til 50 °C med en nøjagtighed på ±1% af den indstillede værdi
Leveringsinformation: Leveres med rysteplade og gummimåtte, men uden universalbakke eller racksystem. Tilbehør skal bestilles separat.
Advarsel: Universal tray SM accommodates a maximum 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000 or 6×2000 ml flasks or 5 test tube racks. The tray holds 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 or 2×2000 ml separating funnels. Please contact your local Avantor sales office for details of other accessories that are available.