Rysteapparater med cirkulære bevægelser, KS 130
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2980000 2980100 2980002 2980003 2980102 2980103 9019100
444-2760EA 15240 DKK
444-2760 444-2761 444-2736 444-2737 444-2738 444-2739 444-0655
Rysteapparater med cirkulære bevægelser, KS 130
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Små shakere med elektronisk justering af hastighed og timer. Kontrolmodel har RS232 analog interface, integreret slutpunktspositionering til automatiseret robotstyret prøveudtagning og alle funktioner kan styres og dokumenteres med valgfri labworldsoft® software.
  • Kontinuerlig drift eller timerdrift: basismodel fra 5 til 50 min, kontrolmodel 0 til 599 min
  • Basismodel har LED-display for hastigheds- og tidsjustering, kontrolmodellen har digitalt display for hastigheds-, tids- og driftstilstanden
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Information om tilbehør: Ryster KS 130 basic/control kan rumme maksimalt 20x25, 12x50, 12x100, 4x250 eller 4x500 ml kolber.
Bestillingsoplysninger: Leveres uden holdere. Bestil venligst ønsket tilbehør separat.