Rysteapparater med cirkulære bevægelser, Rotamax 120 og Unimax
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 16380 DKK
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Rysteapparater med cirkulære bevægelser, Rotamax 120 og Unimax
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Rysteapparater med cirkulær bevægelse og analoge styringselementer for vibrationsfrekvensen. Den todimensionale hvirvelbevægelse er ideel for dyrkning af mikroorganismer og celle- eller vævskulturer. Bevægelsen er kontinuerligt regulerbar.
  • Kontinuerlig drift eller timerdrift med akustisk signal for automatisk drift: Unimax 1010 op til 999 min procestid, Rotamax 120 og Unimax 2010 op til 120 minutter
  • Unimax modeller har digitalt display: for hastighed (Unimax 2010), for hastighed og tid (Unimax 1010)
  • Modulsystem: kombiner Unimax 1010 med incubator 1000 med enten flad eller høj inkubatorhætte
  • Kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et køleru
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Information om tilbehør: Rotamax tilbehør er kategori B, Unimax 1010 tilbehør er kategori D og Unimax 2010 tilbehør er kategori E. Unimax 1010 complete package indeholder: Orbital rysteplatform Unimax 1010, varmemodul, inkubator 1000 og høj inkubatorhætte.
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker gummimåtte. Eventuelt tilbehør skal bestilles separat.