Mikropladerystere, Variomag Monoshake og Teleshake
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 12830 DKK
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Mikropladerystere, Variomag Monoshake og Teleshake
Rystere Mikropladerystere
Ultra flat microplate shakers with VARIOMAG drive which are ideally suited for easy integration into robotic systems. Monoshake is a directly controlled shaker, speed is adjusted by manually turning a button. Teleshake is the same as Monoshake, however it includes a RS232 interface, so the unit can be remotely controlled via control unit and software. Up to 14 units can be controlled directly and independently with only one RS232 interface. When unit is turned off, the shaker plate self centers in zero position.
  • Valg mellem direkte styring eller fjernstyring ved hjælp af styreenhed og software
  • Retning og type bevægelse kan ændres hurtigt ved hjælp af softwaren
  • Interface RS232 (med undtagelse af Monoshake)
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 32
Bestillingsoplysninger: Monoshake leveres med strømforsyningsenhed, Teleshake leveres med strømforsyningsenhed, RS232 interface-kabel og software, Teleshake 4 leveres komplet med styreenhed , RS232 interface-kabel, forbindelseskabel og software.