VWR®, Prøvetagere
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 1 Nej: 1 
industrie agroalimentaire / technicienne qualite / CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Ja, jeg anbefaler
flacons utilisé pour récupérer échantillons liquide en haut d'une cuve , très pratique à l'utilisation
331-3413EA 2440 DKK
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Prøvetagere
Prøvetagere Prøveøser
Alle prøveøser er fremstillet i blå polypropylen og består af et bæger med klikhåndtag.
  • Beholdere designet til prøveindsamling og afsendelse til test i samme beholder, hvilket eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Steriliseret ved elektronstrålebestråling og individuelt pakket i forseglet lynlåspose for at garantere prøvens integritet
Bestillingsoplysninger: Fås med enten hængslet låg eller skruelåg.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904