VWR®, Prøvetagere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
331-0005EA 769 DKK
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Prøvetagere
Prøvetagere Prøveøser
These sample dippers feature a basic container with a screw-in PTFE encapsulated steel shaft.
  • Meget god kemisk resistens, temperaturresistent
  • Basisenheden består af en beholder med et enkelt 600 mm skaft
  • Et andet skaft (331-0005) kan skrues på håndtaget for at give mere længde
Egnet til brug ved både høje og lave temperaturer (–200 til +280 °C).