Rulleapparat til celleproduktion, modulær, med positionsdrev, Wheaton®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 103480 DKK
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Rulleapparat til celleproduktion, modulær, med positionsdrev, Wheaton®
Rysteapparater
Dette modulære rulleapparat til celleproduktion muliggør fleksibel opskalering og produktion af enkeltlags cellekulturer i standard rulleflasker. Systemet består af en drevenhed og et fempositioners rulleniveau, hvortil der kan tilføjes flere rulleniveauer. En kraftig jævnstrømsmotor, med hastighedsstyring og blid startfunktion, kører flaskerne gennem en række af holdbare skridsikre bælter. Positionsdrevet er et drevsystem med positivt træk, designet til letvægtsflasker i plastik, hvor hver enkelt rulle drives individuelt.
  • Accepts bottles from 108 to 121 mm in diameter and up to 550 mm in length
  • Smooth ramping digitally controlled rotation, accurate to 0,1 rpm
  • Maintenance-free precision brushless motor
  • Bright LCD for easy operation
  • Multiple decking and capacity configurations available for process flexibility
Spænding: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Bottle speed: 0,25 to 5,3 rpm (110 mm bottle)
Advarsel: Må ikke anvendes ved temperaturer over 40 °C.
Leveringsinformation: Leveres uden beholdere (kan fås separat).