MediLine gnistfri køleskabe med ATEX-certificering
Leverandør: Liebherr
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
LKEXV1800 LKEXV2600 LKEXV3600 LKEXV5400 FKEXV2600 FKEXV3600 FKEXV5400
471-1046EA 0 DKK
471-1046 471-1047 471-1048 471-1049 471-1076 471-1077 471-1078
MediLine gnistfri køleskabe med ATEX-certificering
Køleskabe
MediLine ATEX-certificerede, gnistfri køleskabe med eksplosionssikkert interiør og statisk køling. Designet til opbevaring af brændbare materialer.
  • Udvendig temperaturregulering
  • Døren kan låses og vendes om
  • Automatisk afrimning med drænrum til vandafrimning (manuelt dræn)
Temperaturområde: +1 til +15 °C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are therefore suited forMore Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Model LKexv 1800 MediLine LKexv 2600 MediLine LKexv 3600 MediLine LKexv 5400 MediLine
Environmentally Preferable
Art.nr 471-1046 471-1047 471-1048 471-1049 471-1076 471-1077 471-1078
Temperatur +1...+15 °C +1...+15 °C +1...+15 °C +1...+15 °C
Display Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital
Defrost Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic Automatic
Alarm No No No No No No No
Shelves/drawers 3 glass shelves 4 glass shelves 5 glass shelves 5 glass shelves 4 glass shelves 5 glass shelves 5 glass shelves
Dørtype 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge 1 solid swing door, reversible hinge
Dørlås Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
W×D×H ext. 600×600×860 mm 600×610×1250 mm 600×610×1640 mm 750×730×1640 mm 600×610×1250 mm 600×610×1640 mm 750×730×1640 mm
Vægt 38 kg 49 kg 59 kg 77 kg 49 kg 59 kg 78 kg