Universalkøleskabe
Leverandør: Liebherr
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
KP4220
471-1087EA 0 DKK
471-1087
Universalkøleskabe
Køleskabe
Disse allround-køleskabe er ideelle til opbevaring af ikke-kritiske produkter.
  • Electronic temperature regulation, with digital display
  • Off cycle defrost
  • Interchangeable left or right hinged door
Temperaturområde: 3 til 8 °C
Forespørg efter andre modeller.