Håndholdte refraktometre, MASTER-serien
Leverandør: Atago
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
chimie / laboratoire / eyrein
Ja, jeg anbefaler
Appareil fiable et robuste-utilisation simple et rapide. attention à la fragilité du capot , pièce qui existe en accessoire.
2364 2374 2384 2363
635-0693EA 2070 DKK
635-0693 635-0697 635-0701 635-0692
Håndholdte refraktometre, MASTER-serien
Refraktometre Håndholdte refraktometre
The MASTER series of handheld refractometers provides a range of easy to use instruments for a wide variety of applications.
  • MASTER-M: Standard model, clear scale, only two drops required
  • MASTER-T: Automated temperature compensation from 10 to +30 °C
  • MASTER-α: Automated temperature compensation (IP 65 except eyepiece), dust-tight and protected against water jets
  • MASTER-P: Designed with a plastic body for resistance to salty and acidic samples
MASTER-serien har et mere ergonomisk greb og et nyt prismehusdesign, som gør det muligt for prøven at dækkeMore Product Information