Bærbare refraktometre, digitale, PAL-serien
Leverandør: Atago
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 2710 DKK
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Bærbare refraktometre, digitale, PAL-serien
Refraktometre Håndholdte refraktometre
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Der kan leveres over 80 forskellige PAL-refraktometre til en lang række produkter bl.a.: dextran, fruktose,glukose, laktose maltose honning, sojamælk, havvand, citronsyre.
Leveringsinformation: Supplied in storage case with pipette.