Enkeltkanalpumpehoveder
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 9560 DKK
224-1362 HEID523-43020-00
Enkeltkanalpumpehoveder
Pumper Pumpehoveder Peristaltiske pumpehoveder
SP standard, 1,6 mm, og SP standard, 2,5 mm. Peristaltiske pumpehoveder: Til enkle pumpeopgaver. Kabinet fremstillet af sprøjtestøbt aluminium. Valser fremstillet af rustfrit stål. Valselejer fremstillet af polyamid. Rotoren er forsynet med to buede valser, som derfor ikke vil beskadige cellekulturer. Til rørledninger med en vægtykkelse på 1,6 eller 2,5 mm. Klassificeret flow: 0,5 til 3644 ml/min (afhængigt af drevet og rørledningen).
Peristaltic pump head SP vario: For tubing with various wall thicknesses
Housing made from die-cast aluminium
Rollers made from stainless steel, rollerMore Product Information