Multikanal-pumpehoveder
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 13490 DKK
224-1445 224-1446 224-1447
Multikanal-pumpehoveder
Pumper Pumpehoveder Peristaltiske pumpehoveder
Flerkanals pumpehoveder, modellerne C4, C8 og C12. Kan bruges i kombination med peristaltiske pumpedrev PD 5001, PD 5101 og PD 5201 med flerkanalsadapteren. Op til 12 pumpekanaler kan betjenes samtidigt. Separat måling til forskellige beholdere i en enkelt operation.
  • Hurtig og nem skift af slanger
  • Kan også betjenes med pumpehovedet delvis belastet
  • Flowhastigheder kan vælges individuelt for hver kanal ved at angive slangedimensioner
  • Reduceret pulsering med Fire eller Otte valser
  • Kassetterne kan udskiftes også under pumpning
Model C4
8 valser forMore Product Information