Enkeltkanalpumpehoveder
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 5030 DKK
224-1356 224-1357
Enkeltkanalpumpehoveder
Pumper Pumpehoveder Peristaltiske pumpehoveder
Modellerne SP quick 1,6 og 2,5 mm.
Til pumpning med lav pulssvingning og hurtig rørledningsskift.
Model SP quick, 1,6 mm:
Klassificeret flow: 0,3 til 3300 ml/min (afhængigt af drevet og rørledningen)
Til rørledninger med en vægtykkelse på 1,6 mm
5 valser sikrer en lav pulssvingning. Valse og valselejer er fremstillet af rustfrit stål
Hurtig og let rørledningsskift
Model SP quick, 2,5 mm:
Klassificeret flow: 0,3 til 3.300 mL/min (afhængigt af drevet og rørledningen)
Til rørledninger med en vægtykkelse på 2,5 mm
5 valser sikrer en lav pulssvingning. Valse og valselejer er fremstillet af rustfrit stål
Hurtig og let rørledningsskift