Peristaltiske pumpedrev
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 34940 DKK
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Peristaltiske pumpedrev
Pumper Pumpedrev Peristaltiske pumpedrev
Modeller PD 5201 og PD 5206 til avancerede krav. Peristaltiske pumper er ideelle til transport og udmåling af aggressive, slibende eller ætsende opløsninger og kan også bruges til sterile medier under lavt tryk. Mediet, som skal flyttes, kommer kun i kontakt med slangen, og der forekommer derfor ikke kontaminering. Velegnet til transport af meget viskøse medier op til 10.000 mPas. Pumperne er selvsugende uden forseglinger eller ventiler. De kan bruges til filtrering og separering i fødevareindustrien. i bioteknologi, til vandrensning og til alm. laboratorieopgaver. Medier kan transporteres under tryk og under vakuum. Vedligeholdelsesfrie motorer sikrer en lang levetid. De af pumpehovederne angivne mængder gemmes i programmet alt efter den brugte rørtype og vises i det digitale display. Software kan bestilles separat som tilbehør. Pumpedrevet styres af en mikroprocessor. Udstyret med digitalt RS232 interface: hastighed, udmålt mængde, flowhastighed, pause og rørdimension kan styres. Digital visning af hastighed (min⁻¹) og flowhastighed (ml/min). Digital visning af volumenfortrængning (ml) i tilfælde med volumendosering. Periodisk udmåling er mulig med justerbare pausetidspunkter. Et udmålt volumen kan også specificeres sammen med flowhastighedsvisningen. Meget simpel kalibrering af volumenfortrængning (ml) og flowhastighed (ml/min).
  • Analogt og digitalt RS232C interface til hastighed, rotationsdrejning og start/stop
  • Elektronisk hastighedskontrol med en kontrolnøjagtighed på ±0,5%
  • Reversibel rotationsretning (venstre/højre)
  • Knap til maksimal hastighed, hvilket muliggør hurtig påfyldning og tømning af rør
Model PD 5201:
Nominel flowhastighed med enkeltkanals pumpehoveder fra 0,3 - 729 ml/min, 0,005 - 336 ml/min med flerkanals pumpehoveder
Hastighedsområde 5 - 120 min⁻¹
Digital hastighedsindstilling og digital hastighedsstyreenhed med feedback
Kan udstyres med to pumpehoveder: SP Quick og SP Quick D (kombination)
Multikanals pumpedrev inkl. multikanal-adapter. Kan udstyres med C 4, C 8 og C 12 multikanalspumpehoveder (disse skal bestilles separat)
Når der anvendes multikanalspumpehoveder, så angives volumen og de periodiske udmålinger i μl på enhedens display (gælder for rørstørrelser på 0,2 - 0,9 mm)
Model PD 5206:
Flowhastighed 1,6 - 3644 ml/min
Hastighedsområde 24 - 600 min⁻¹
Digital hastighedsindstilling og digital hastighedsstyreenhed med feedback
Pumpedrevet er ikke velegnet til multikanalspumpehoveder og til pumpehovedmodellen SP Quick D