Komplette peristaltiske pumpesæt
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 32710 DKK
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Komplette peristaltiske pumpesæt
Pumper Slangepumper
Komplet sæt som består af rørdrev, pumpehoved og rørledninger. Klar til brug.
  • Klassificeret flow på 0,3 til 80 ml/min
  • Til rørledninger med en vægtykkelse på 1,6 mm
  • Rørledningssættet inkluderer 1 m Tygon-rør (indvendig diameter: 0,8 mm) og 1 m silikone-rør (indvendig diameter: 0,8 mm)
Peristaltisk pumpedrev PD 5101 (Se 224-1352 for en teknisk beskrivelse) med SP Quick 1,6 pumpehoved og rørledningssæt.
Komplet sæt 6
Peristaltisk pumpedrev PD 5106 (Se 224-1351 for en teknisk beskrivelse) med SP Standard 2,5 pumpehoved og rørledningssæt
Klassificeret flow på 303,7 til 3664 ml/min
Til rørledninger med en vægtykkelse på 2,5 mm
Rørledningssættet inkluderer 1 m Tygon-rør (indvendig diameter: 6,3 mm) og 1 m silikone-rør (indvendig diameter: 6,3 mm)