Pumper til dunke og cylindere, PumpMaster
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5202-2000 5202-3000 5202-1000
223-1618EA 3520 DKK
223-1618 223-0097 223-0118
Pumper til dunke og cylindere, PumpMaster
Pumper Tromlepumper
Manuel positiv fortrængningspumpe til påfyldning, tømning og overførsel af væsker mellem dunke og cylindere. Det positive tryk, som dannes vha. et manuelt stempel, tvinger væsken ud af beholderen. Små mængder væske kan også drænes ud af aftapningshanen. Pumpen monteres på cylinderen med en fleksibel prop m. variabel diameter. Intet behov for specielle gevindadaptere.
  • Passer til åbninger med en diameter på 49,5 til 60 mm
  • Længde af nedsænkningsrør 950 mm (nedsænkningsrøret kan afkortes afhængigt af beholderens dybde)
  • Til milde, vandige væsker (med EPDM-pakninger)
Advarsel: PumpMaster for acids and chemical liquids is not suitable for hydrochloric acid.