Fadpumper, ultra-rene
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 12040 DKK
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Fadpumper, ultra-rene
Pumper Tromlepumper
Ideel til aftapning af meget rene væsker. Materialerne PTFE og FEP har en fremragende kemisk resistens og tillader pumpning af væsker, som normalt ville angribe typiske materialer som PP eller PVC (dog ikke ren fluor). Stophanen er fremstillet af PTFE og forhindrer udslip af farlige dampe og stopper drypning.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Der kan som ekstraudstyr også fås tøndeforbindelser med gevind til kommercielt tilgængelige beholdere
  • Uendeligt variabel justering af pumpenedsænkningsdybden, hvilket garanterer en god restekstraktion
PP contact partsMore Product Information