Repetitive pipette, Multipette® M4
Leverandør: EPPENDORF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 3270 DKK
613-2890 613-2927
Repetitive pipette, Multipette® M4
Pipetter Repetitive pipetter
Manuel dispenser, designet for maksimal brugervenlighed, præcision og fleksibilitet hvad angår volumenvalg og udskiftning af de tilhørende Combitip advanced® spidser.
  • Simpel volumenjustering fra 1 µl til 10 ml
  • Volumenvisning med automatisk genkendelse af den tilhørende Combitip advanced® spids
  • Op til 100 dispenseringscyklusser med en påfyldning
  • Er i stand til at dispensere 112 forskellige volumener
  • Combitip® spidsen kan tages af med et let tryk, hvor ved enhver form for kontakt med og kontamination af spidsen undgås