Multikanalspipetter, mekaniske, variabelt volumen, mLINE®
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 8500 DKK
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Multikanalspipetter, mekaniske, variabelt volumen, mLINE®
Pipetter Automatiske pipetter
mLINE® pipetter tilbyder en unik kombination af nye og patenterede funktioner, som giver større nøjagtighed og præcision. De er forsynet med indbyggede, udskiftelige filtre i den kegleformede spids, som forebygger kontaminering og beskadigelse af pipetten.
  • Klart og letaflæseligt display med store tal og små intervaltrin
  • Udstyret med specielle fjederbelastede kegleformede spidser (Optiload mekanismen), hvilket tillader påsættelse af spidser med ens og jævn kraft på hver kanal vha. mindst mulig belastning
  • Patenteret stempelteknologi, der giver den laveste kraftanvendelse ved pipettering
  • Volumenområdet er farvekodet for at lette valget af pipette, og der er ligeledes 5 farvekodede låg
  • Termisk isolering af de indvendige komponenter er med til at forbedre nøjagtigheden og reproducerbarheden
  • Autoklaverbar
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
* Safe-Cone Plus