Vakuumovne, Vacutherm® serien
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 96400 DKK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Vakuumovne, Vacutherm® serien
Ovne Vakuumovne
Vakuumtørreovne med kammer i rustfrit stål, vakuumfittings, slanger og kugleventil. Enhederne er designet til skånsom tørring af varmefølsomme prøver, og yder beskyttelse i form af justerbar temperaturgrænse, beskyttelsesklasse 2 (DIN 12880, del 1).
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to