Klimaskabe med korrosionsresistent inderkammer og hus af rustfrit stål til langvarige klimaanalyser ved konstant temperatur og luftfugtighed. Ideel til kosmetiske, farmaceutiske, bioteknologiske og elektroniske industrier samt fødevarefremstilling. Enhederne er udstyret med et automatisk diagnosticeringssystem med fejlindikation for temperatur og fugtighedsregulering. Arbejdskammeret opvarmes på alle seks sider; sammen med den elektroniske fugtighedsregulering hindrer dette dannelse af kondens i kammeret. Destilleret vand tilføres fra en ekstern tank på 3 l vha. en pumpe. Overensstemmelsen med GLP/GMP assisteres af det serielle USB-interface og "Celsius"-programmet til programmering og dokumentation.
- Multifunctional 'Perfect' PID microprocessor controller and digital LED display for all set parameters and seven-day program timer with real time clock
- Integrated timer for temperature profiles of up to 40 ramps, each segment adjustable from 1 min up to 999 h
- Active control for humidifying and dehumidifying (20 to 95% RH) with digital display of RH, resolution 0,5%, setting accuracy 1%
- Various safety features including independent, digitally adjustable, electronic over-temperature controller TWW protection Class 3.1 (saves the samples and the incubator); audible and visual alarm in case of over- or under-temperature, under-humidity, door open or empty water tank
- Inner glass door enables samples to be viewed without affecting chamber temperature and prevents contamination
- For all models, the inner chamber, including the ventilation system, the water trays and all sensors, can be sterilised at 160 °C in a 4 hour program using STERICard
Bestillingsoplysninger: Enhederne leveres med software, hukommelseskort, kalibreringscertifikat (målinger udført ved 60 °C). Hylder skal bestilles separat. For alle kammervolumener > 56 liter skal der desuden bestilles minimum 2 hylder eller riste. Tilbehør og fabriksmonteret ekstraudstyr, som fx USB- og printerinterface, adgangsporte og dokumentation kan leveres på anmodning, kontakt os for yderligere oplysninger.
Advarsel: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.