Varmeskabe/ tørsterilisatorer, FD-serien
Leverandør: Binder
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9010-0130 9010-0194
BIND9010-0130EA 0 DKK
BIND9010-0130 466-3249
Varmeskabe/ tørsterilisatorer, FD-serien
Ovne Ovne med blæser og naturlig konvektion
Universal drying ovens with stainless steel chambers which are ideal for use in the pharmaceutical and chemical industries, biotechnology, medicine and universities. Ovens feature one temperature program ramp, an adjustable TWB class 2 safety device with visual alarm and adjustable ventilation by means of ventilation slide and 50 mm Ø exhaust duct. Fast recovery times after opening the door or air change.
  • APT.line™ forvarmningsteknologi med tvungen konvention for hurtig og ensartet tørring
  • Controller med med integreret timer fra 0 til 99 timer
  • Digital temperaturindstilling med 1 °C aflæsning
  • Det er muligt at foretage kalibrering og valideringer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformation: Leveres med 2 forkromede hylder.