Planetkuglemøller, PM 100, PM 100 CM, PM 200 og PM 400
Leverandør: Retsch GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20.540.0001 20.640.0001 20.535.0001 20.535.0007 20.535.0008 22.782.0023 22.782.0024 22.782.0029 22.782.0030
412-0042EA 86070 DKK
412-0042 412-0043 412-2931 412-0286 412-0287 RETS22.782.0023 RETS22.782.0024 RETS22.782.0029 RETS22.782.0030
Planetkuglemøller, PM 100, PM 100 CM, PM 200 og PM 400
Møller
Planetmøller pulveriserer og blander hurtigt bløde, mellemhårde og ekstremt hårde, sprøde og fibrøse materialer uden prøvetab. Eksempler på anvendelser omfatter mineraler, malm, karamiske materialer, jordarter, husholdningsaffald og industriaffald samt prøveforberedelse til spektralanalyse. Disse møller er velegnede til langvarige forsøg og kontinuerlig brug og kan anvendes til tør og våd formaling inden for alle brancher, hvor der kræves stor reproducerbarhed, finhed og renhed. Den fremragende ydeevne opnås ved hjælp af de høje centrifugalkræfter og meget høje pulveriseringsenergi, som genereres i planetmølledesignet. Kontroldelen giver brugeren mulighed for at styre hastighed, formalingstid, retning, reversering og intervaltider. Møllerne lever også op til alle tekniske krav til kolloidformaling og har den effekt, som er nødvendigt for mekaniske legeringsprocesser. Sikkerhedsfunktionerne omfatter automatisk sikkerhedstest samt et støjisoleret og ventileret kammer. Backuphukommelse sikrer lagring af tilbageværende formalingstid i tilfælde af strømsvigt. Formalingssæt findes i 6 forskellige materialer, som muliggør prøveforberedelse uden kontaminering.
  • Samtidig forarbejdning af 1, 2 eller 4 prøver
  • Ekstrem høj finhed ned til under submikron-området
  • Enkeltknapsbetjening med grafisk display og programmerbar starttid
  • Reproducerbare resultater pga. digital indstilling af parametre, 10 kombinationer af formalingsparametre kan lagres
  • Automatisk udluftning af formalingsbeholderen for beholdere med køling
Kuglemøllen findes i tre forskellige bordmodeller med enten en enkelt formalingsstation (PM 100, PM 100 CM) med en kapacitet op til 500 ml, eller med 2 mindre formalingsstationer med en kapacitet op til 250 ml (2×125 ml, PM 200). PM 100 CM har et hastighedsforhold på 1:-1, størrelsesreduktionen er et resultat af tryk og friktion snarere end slag, hvilket betyder, at den er blidere mod materialet. PM 400 er en robust, kompakt gulvmodel på hjul med 4 formalingsstationer til formalingsbeholdere med et nominelt volumen fra 12 til 500 ml. Dette giver mulighed for høje prøveflow med fremragende reproducerbarhed, finhed og renhed.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30
* Depending on feed material
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 30
Information om tilbehør: Effektiv formaling på kort tid kan opnås ved at vælge formalingskrukker og malekugler i forskellige størrelser og materialer:
O-ring for gas- og støvtæt forsegling
Beskyttelseskappe i rustfrit stål til krukker, der ikke er af stål
Mellemrum mellem krukkens flanger og lågets kanter for nem åbning
Bestillingsoplysninger: Formalingsbeholdere og formalingskugler skal bestilles separat. The optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl includes measuring transceiver, stationary transceiver, software, case and grinding jar (PM 100, PM 400).
Advarsel: * Afhænger af indføringsmaterialet