Laboratoriemøller, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Leverandør: KINEMATICA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 42190 DKK
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Laboratoriemøller, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Møller
Slibning mølle med kraftfuld motor, som er egnet til alle tørformalingsopgaver i laboratoriet. Formalingskammer med fastgjort tragt og roterende sliske til indføring af prøver, kan anvendes med udskiftelig hammer- eller bladkværnstilbehør, og sigter med maskestørrelse fra 0,2 op til 6 mm. De kammerdele, der er i kontakt med prøven, er fremstillet af hærdet, rustfrit stål. Den anodiserede, aluminiumssokkel har indbygget håndtag. Det formalede materiale kan opsamles i beholdere med standard NS 29/32-gevind (støtteklemme nødvendig) eller i modtagerrør.
  • Kraftig motor med hastigheder op til