Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5840330 5840340
735-0393EA 222380 DKK
735-0393 735-0394
Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Mikropladedispensere
Multidrop™ Combi er baseret på den gennemprøvede og pålidelige Multidrop™-serie og leverer reagens dispensering ved høj hastighed til laboratorier inden for biotek- og medicinalindustrien. Multidrop™ Combi er fantastisk fleksibel og kan dispensere i plader med 6 til 1536 brønde, med automatiseret justering for dispenseringshøjde mellem plader med lav profil og plader med dybe brønde. .
  • Præcis dispensering med peristaltisk pumpeteknologi i hele intervallet 0,5 til 2500 µl
  • Reducerede udgifter til reagenser - lavt dispenseringsvolumen og minimale
More Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable
Pladetyper 6-well to 1536-well plates
Interface Onboard software and serial RS-232 or USB for PC control
Dispenseringsvolumenområde Small tube dispensing cassette: 0,5 - 50 µl, in 0,5 µl increments
Standard tube dispensing cassette: 5 - 2500 µl, in 5 µl increments
Dispenseringshastighed 96-well plate: 10 µl in 5 s, 20 µl in 5 s, 100 µl in 10 s
384-well plate: 1 µl in 6 s, 5 µl in 9 s, 10 µl in 13 s, 20 µl in 21 s
1536-well plate: 1 µl in 15 s, 5 µl in 28 s
Dispenseringsnøjagtighed (typisk) Small tube dispensing cassette: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1%
Dispenseringspræcision Small tube dispensing cassette: 2 μl: CV ≤5%; 10 μl: CV ≤3%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl: CV ≤1,5%; 100 μl: CV ≤1%
Dødvolumen <1 ml for small tube dispensing cassette
<7 ml for standard tube dispensing cassette
Note: Reagents can be backflushed into the original reservoir to avoid loss of expensive reagents.
B×D×H 356×328×218 mm
Vægt 9,1 kg