Indslagslupper
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
118410 118420 11768 117612 1187
630-8221EA 1750 DKK
630-8221 630-8222 630-8232 630-8234 630-2599
Indslagslupper
Forstørrelsesglas og lupper
Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
  • Protective case can serve as a handle
  • Provide distortion-free images
  • Chrome plated metal