Kabinetter, Mini Chromato-Vue®
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95-0072-07 95-0072-01
630-0715EA 9690 DKK
630-0715 630-0714
Kabinetter, Mini Chromato-Vue®
Lyskilder UV-visningskabinetter
C-10 kabinettet er designet til brug med kompakte UV-lamper (4 Watt), som fx modellerne UVGL-15 eller UVGL-25, eller til håndholdte UV-lamper (6 Watt), som fx UVGL-58. C-15G Mini UV kabinettet kombinerer C-10 kabinettet med den håndholdte UVGL-58 multispektrale UV-lampe (254/365 nm).
  • Filter absorbs UV energy and protects eyes from harmful shortwave radiation
  • Comfortable soft rubber viewport with adequate space for eyeglasses
  • Lightweight access curtain provides easy entry and blocks out external light from cabinet interior
  • Removable bottom panel allows cabinet to be placed over large or bulky items for fluorescence inspection
Kabinet, indvendig L×B×H: 229×254×178 mm
Kabinet, udvendig L×B×H: 229×267×305 mm